Läs mer
7-Amino-4-methylcoumarin, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 7-Amino-4-methylcoumarin |
| CAS | 26093-31-2 |
| Molekylformel | C10H9NO2 |
| MDL-nummer | MFCD00006868 |
| Kvantitet | 500 g |
| LEDER | O=C1OC2=C(C=CC(N)=C2)C(C)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.18 |
| Procent renhet | 98% |