Läs mer
7-amino-4-metylkumarin, 98 %
Produktkod. 11487257
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487257 5 g 5g
11384629 250 mg 250mg
11477257 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15017.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 26093-31-2 | C10H9NO2 | 175,19 g/mol
Används som matris för analys av monosulfaterade disackarider och som en ko-matris med 6-aza-2-tiotymidin för sulfaterade neutrala och saliverade tri- och tetrasackarider. Reagens för framställning av nya fluorogena AMC-baserade substrat för cystinaminopeptidas (och andra hydrolaser). Används även som referensförening i enzymanalysen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används som matris för analys av monosulfaterade disackarider och som en ko-matris med 6-aza-2-tiotymidin för sulfaterade neutrala och saliverade tri- och tetrasackarider. Reagens för framställning av nya fluorogena AMC-baserade substrat för cystinaminopeptidas (och andra hydrolaser). Används även som referensförening i enzymanalysen.
Löslighet Löslig i aceton (10
mg/ml), dimetylsulfoxid (10 mg/ml) och dimetylformamid.
Noter
Ljuskänslig, förvara mörkt. Förvara på en sval, torr plats i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26093-31-2
Molekylformel C10H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 175.19
MDL-nummer MFCD00006868
InChI-nyckel GLNDAGDHSLMOKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-amino-4-methylcoumarin, coumarin 120, 7-amino-4-methyl-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-amino-4-methyl, coumarin, 7-amino-4-methyl, 4-methyl-7-aminocoumarin, 7-amino-4-methyl-chromen-2-one, unii-ocy3jct44x, ccris 4961, ocy3jct44x
PubChem CID 92249
ChEBI CHEBI:51771
IUPAC-namn 7-amino-4-metylkromen-2-on
LEDER CC1=CC(=O)OC2=CC(N)=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Amino-4-methylcoumarin
Smältpunkt 225 °C till 228 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 142231
Löslighetsinformation Löslig i aceton (10 mg/ml), dimetylsulfoxid (10 mg/ml) och dimetylformamid.
Formel vikt 175.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.