Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 7-amino-4-metylkumarin, 98 %
Produktkod. 10063813 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10063813 5 g Glasflaska 5g
10023863 250 mg Glasflaska 250mg
10256320 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10063813 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 218060050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 26093-31-2 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26093-31-2
Molekylformel C10H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 175.19
MDL-nummer MFCD00006868
InChI-nyckel GLNDAGDHSLMOKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-amino-4-methylcoumarin, coumarin 120, 7-amino-4-methyl-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-amino-4-methyl, coumarin, 7-amino-4-methyl, 4-methyl-7-aminocoumarin, 7-amino-4-methyl-chromen-2-one, unii-ocy3jct44x, ccris 4961, ocy3jct44x
PubChem CID 92249
ChEBI CHEBI:51771
IUPAC-namn 7-amino-4-metylkromen-2-on
LEDER CC1=CC(=O)OC2=CC(N)=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Amino-4-methylcoumarin
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 223.0°C to 226.0°C
Färg Beige till Brun
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble.
Formel vikt 175.19
Procent renhet 98%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 7-Amino-4-methylcoumarin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.