Läs mer
Invitrogen™ 7-amino-4-metylkumarin, referensstandard
Beskrivning
7-amino-4-metylkumarin (AMC) kan användas som en fluorescensreferensstandard för AMC-baserade enzymsubstrat, inklusive AMC-baserade kaspassubstrat. AMC:s fluorescensspektra är inte föremål för variation på grund av pH-beroende protonering/deprotonering när de analyseras nära eller över fysiologiskt pH.
För att göra en koncentrerad fondlösning på upp till 10 mg/ml, lös i antingen aceton, högkvalitativ vattenfri DMSO eller DMF. Förvara fryst, torkad och skyddad mot ljus.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 mg |
| Produkttyp | 7-amino-4-metylkumarin |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.2 |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Etikett eller färgämne | Metylkumarin |
| Etiketttyp | Kumarinfärgämnen |
| Emission | 430 nm |
| Excitation | 351 nm |