Läs mer
MedChemExpress 7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin
Produktkod. 16418926
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16418926 100 mg
1 options
Produktkod. 16418926 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYD0981
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
MedChemExpress 7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin (Coumarin 151) is a fluorescent marker for the sensitive detection of proteinases. The excitation and emission wavelengths are 400 and 490 nm, respectively.
Specifikationer
CAS 53518-15-3
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (436.38 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Coumarin 151∣ AFC
Innehåll och lagring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Kvantitet 100 mg
Molekylvikt (g/mol) 229.16 g/mol
Produkttyp Dye Reagents
Renhet eller kvalitetsklass 98.92%