Läs mer
7-amino-4-(trifluormetyl)kumarin, 97 %
Produktkod. 11408337
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408337 0.25 g 0.25g
11498327 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11408337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18400.01
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 53518-15-3 | C10H6F3NO2 | 229,158 g/mol
7-Amino-4-(trifluormetyl)kumarin används vid syntes av substrat för den fluorometriska analysen av proteolytiska enzymer i biologiska vätskor. Den är lämplig som laserfärg.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
7-Amino-4-(trifluormetyl)kumarin används vid syntes av substrat för den fluorometriska analysen av proteolytiska enzymer i biologiska vätskor. Den är lämplig som laserfärg.
Löslighet
Löslig i dimetylsulfoxid (25 mg/ml), dimetylformamid (25 mg/ml) och metanol (25 mg/ml). Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53518-15-3
Molekylformel C10H6F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 229.158
MDL-nummer MFCD00006858
InChI-nyckel JBNOVHJXQSHGRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym coumarin 151, 7-amino-4-trifluoromethyl coumarin, 7-amino-4-trifluoromethylcoumarin, 7-amino-4-trifluoromethyl-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-amino-4-trifluoromethyl, 7-amino-4-trifluoromethyl chromen-2-one, 7-amino-4-trifluoromethyl-2-benzopyrone, 7-amino-4-trifluoromethyl-chromen-2-one, pubchem8665, maybridge1_007017
PubChem CID 100641
ChEBI CHEBI:51772
IUPAC-namn 7-amino-4-(trifluormetyl)kromen-2-on
LEDER C1=CC2=C(C=C1N)OC(=O)C=C2C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin
Smältpunkt 222°C to 223°C
Kvantitet 0.25 g
Beilstein 4456797
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide (25mg/ml),dimethyl formamide (25mg/ml),and methanol (25mg/ml). Insoluble in water.
Formel vikt 229.16
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.