missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

7-amino-5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on (7-aminodemetylflunitrazepam), Mikromol™

Produktkod. 17992056
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17992056 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17992056 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0069.080025
 Begränsad artikel

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.

7-Amino-5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on (7-Aminodemetylflunitrazepam)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 7-Aminodesmethylflunitrazepam
CAS 894-76-8
Analyt- eller komponentnamn 7-Aminodesmethylflunitrazepam
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H12 F N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Flunitrazepam Imp. A (EP), 7-Amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-Amino-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-Aminodemethylflunitrazepam, 7-Amino-N-demethylflunitrazepam, 7-Aminodesmethylflunitrazepam, 7-Aminonorflunitrazepam, Ro 5-4650, Flunitrazepam Impurity A
InChI formel InChI=1S/C15H12FN3O/c16-12-4-2-1-3-10(12)15-11-7-9(17)5-6-13(11)19-14(20)8-18-15/h1-7H,8,17H2,(H,19,20)
LEDER Nc1ccc2NC(=O)CN=C(c3ccccc3F)c2c1
IUPAC-namn 7-amino-5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1,4-bensodiazepin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 269.27
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 269,0964 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.