Läs mer
7-Amino-5,7-dihydro-5-[(4-methoxyphenyl)methyl]-6H-dibenz[b,d]azepin-6-one Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Amino-5,7-dihydro-5-[(4-methoxyphenyl)methyl]-6H-dibenz[b,d]azepin-6-one Hydrochloride |
| CAS | 1083065-04-6 |
| Molekylformel | C22H20N2O2 .HCl |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 6H-Dibenz[b,d]azepin-6-one, 7-amino-5,7-dihydro-5-[(4-methoxyphenyl)methyl]-, hydrochloride (1:1) (ACI), 7-Amino-5,7-dihydro-5-[(4-methoxyphenyl)methyl]-6H-dibenz[b,d]azepin-6-one hydrochloride, 7-Amino-5-(4-methoxybenzyl)-5H,7H-dibenzo[b,d]azepin-6-one hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20N2O2.ClH/c1-26-16-12-10-15(11-13-16)14-24-20-9-5-4-7-18(20)17-6-2-3-8-19(17)21(23)22(24)25;/h2-13,21H,14,23H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.COc1ccc(CN2C(=O)C(N)c3ccccc3c4ccccc24)cc1 |
| IUPAC-namn | 7-amino-5-[(4-methoxyphenyl)methyl]-7H-benzo[d][1]benzazepin-6-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 380.9 |
| Formel vikt | 380.1292 |