Läs mer
7-Amino-5-bromoindole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15489069
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15489069 1 g 1g
11384765 100 mg 100mg
11374765 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15489069 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17795.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 374537-99-2
Molekylformel C8H7BrN2
Molekylvikt (g/mol) 211.06
MDL-nummer MFCD02093961
InChI-nyckel ZRTCJQGCGWZTAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-amino-5-bromoindole, 5-bromoindole-7-ylamine, acmc-1ae17
PubChem CID 7010313
IUPAC-namn 5-bromo-1H-indol-7-amine
LEDER NC1=C2NC=CC2=CC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Amino-5-bromoindole
Smältpunkt 104°C to 105°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 211.06
Procent renhet 97%