Läs mer
7-amino-5-klor-2(3H)-bensoxazolon, TRC
Produktkod. 30315567
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30315567 500 mg
1 options
Produktkod. 30315567 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA593875500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Amino-5-chloro-2(3H)-benzoxazolone
CAS 889884-60-0
Molekylformel C7 H5 Cl N2 O2
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5ClN2O2/c8-3-1-4(9)6-5(2-3)10-7(11)12-6/h1-2H,9H2,(H,10,11)
LEDER Nc1cc(Cl)cc2NC(=O)Oc12
IUPAC-namn 7-amino-5-klor-3H-1,3-benzoxazol-2-on
Molekylvikt (g/mol) 184.58
Formel vikt 184.004