Läs mer
7-amino-5-klor-2(3H)-bensoxazolon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Amino-5-chloro-2(3H)-benzoxazolone |
| CAS | 889884-60-0 |
| Molekylformel | C7 H5 Cl N2 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClN2O2/c8-3-1-4(9)6-5(2-3)10-7(11)12-6/h1-2H,9H2,(H,10,11) |
| LEDER | Nc1cc(Cl)cc2NC(=O)Oc12 |
| IUPAC-namn | 7-amino-5-klor-3H-1,3-benzoxazol-2-on |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.58 |
| Formel vikt | 184.004 |