Läs mer
7-amino-a-tetralon, TRC
Produktkod. 30313113
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30313113 250 mg
1 options
Produktkod. 30313113 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA630095250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Amino-alpha-tetralone
CAS 22009-40-1
Molekylformel C10H11NO
Kvantitet 250 mg
Synonym 7-Amino-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 2-Amino-8-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 7-Amino-1-tetralone, 7-Amino-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one, 7-Amino-α-tetralone, NSC 301173
InChI formel InChI=1S/C10H11NO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h4-6H,1-3,11H2
LEDER O=NN1[C@@H](CCC1)c2cnccc2
IUPAC-namn 7-amino-3,4-dihydro-2H-naftalen-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 161.2