Läs mer
R&D Systems™ 7-Aminoactinomycin D
Description
7-Aminoactinomycin D is a fluorescent DNA stain. G-C base-specific DNA intercalator that forms stable complexes with DNA. Suitable for use in flow cytometry. Detects apoptotic cells. May be used in combination with FITC (Cat. No. 5440) or phycoerythrin (PE). Fluorescent analogue of actinomycin D (Cat. No. 1229). Excitation/emission maxima (λ) = 488/655 nm.
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | 2,7-Diamino-N1,N9-bis(6,13-diisopropyl-2,5,9-trimethyl-1,4,7,11,14-pentaoxohexadecahydro-1 H-pyrrolo[2,1-i][1 ]oxa[4,7,10,13 ]tetraazacyclohexadecin-10-yl)-4,6-dimethyl-3-oxo-3 H-phenoxazine-1,9-dicarboxamide |
| CAS | 7240-37-1 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Mål | Fluorescent Probes |
| Molekylformel | C62H87N13O16 |
| Formel vikt | 1566 |
| Renhet | 97% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?