Läs mer
MedChemExpress 7-Aminoactinomycin D
Produktkod. 16422439
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16422439 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 16422439 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYD1020
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress 7-Aminoactinomycin D (7-AAD) a fluorescent DNA stain, is a potent RNA polymerase inhibitor. 7-Aminoactinomycin D selectively binds to GC regions of the DNA. 7-Aminoactinomycin D also has antibacterial effects.
Specifikationer
Innehåll och lagring -20°C, protect from light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (78.71 mM; Need ultrasonic)
Mål HBV
Produkttyp Dye Reagents
Molekylvikt (g/mol) 1270.43 g/mol
CAS 7240-37-1
Synonym 7-AAD