Specifications
| Innehåll och lagring | Store at 4°C. Protect from light. |
| Produktlinje | Novus |
| Kvantitet | 1 mg |
| För användning med (applikation) | Flow-IC |
| Typ | Viability Stain Solution |