Läs mer
7-Aminobenzo[a]pyrene, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 7-Aminobenzo[a]pyrene |
| CAS | 72297-05-3 |
| Molekylformel | C20 H13 N |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Benzo[a]pyren-7-amine, 7-Aminobenzo[a]pyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C20H13N/c21-18-6-2-5-15-16-10-9-13-4-1-3-12-7-8-14(11-17(15)18)20(16)19(12)13/h1-11H,21H2 |
| LEDER | Nc1cccc2c1cc3ccc4cccc5ccc2c3c45 |
| IUPAC-namn | benzo[a]pyren-7-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.32 |
| Formel vikt | 267.1048 |