Läs mer
7-Aminocephalosporanic acid, 98% (dry wt.), may cont. up to 2% water, Thermo Scientific™
Produktkod. 11418803
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418803 1 g 1g
11428803 5 g 5g
11438803 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11418803 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10530.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 957-68-6
Molekylformel C10H12N2O5S
Molekylvikt (g/mol) 272.275
MDL-nummer MFCD00005177
InChI-nyckel HSHGZXNAXBPPDL-HZGVNTEJSA-N
Synonym 7-aminocephalosporanic acid, 7-aca, 7-aminocephalosporinic acid, 7beta-aminocephalosporanic acid, 7-acs, unii-9xi67897rg, 7r-7-aminocephalosporanic acid, 7r-7-aminocephalosporanate, cephalosporanic acid, 7-amino, 6r,7r-3-acetoxymethyl-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid
PubChem CID 441328
ChEBI CHEBI:2255
IUPAC-namn (6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
LEDER CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)N)SC1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Aminocephalosporanic acid
Smältpunkt >300°C
Anteckningar om analysprocent (dry wt.)
Kvantitet 1 g
Beilstein 622638
Merck Index 14,434
Formel vikt 272.28
Procent renhet 98%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) May contain up to 2% water