Läs mer
7-Aminocephalosporanic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16498756
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16498756 100 mg
1 options
Produktkod. 16498756 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1434
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress 7-Aminocephalosporanic acid is the core chemical structure for the synthesis of cephalosporin antibiotics, is a potent β-lactamase inhibitor.
7-Aminocephalosporanic acid is the core chemical structure for the synthesis of cephalosporin antibiotics, is a potent β-lactamase inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Aminocephalosporanic acid
Fysisk form Solid
CAS 957-68-6
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H12N2O5S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym 7-ACA
Löslighetsinformation H2O : 1.1 mg/mL (4.04 mM; ultrasonic and adjust pH to 14 with NaOH) ∣Ethanol : 1.1 mg/mL (4.04 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : < 1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
LEDER O=C(C(N12)=C(COC(C)=O)CS[C@]2([H])[C@H](N)C1=O)O
Molekylvikt (g/mol) 272.28
Formel vikt 272.28
Procent renhet 98.0%