Läs mer
7-Aminocoumarin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Aminocoumarin |
| CAS | 19063-57-1 |
| Molekylformel | C9 H7 N O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-amino-, Coumarin, 7-amino- (8CI), 7-Amino-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Aminocoumarin, 7-Amino-2H-chromen-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO2/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5H,10H2 |
| LEDER | Nc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1 |
| IUPAC-namn | 7-aminochromen-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.16 |
| Formel vikt | 161.0477 |