Läs mer
7-Aminodesacetoxycephalosporanic Acid, TRC
Produktkod. 30007882
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007882 500 mg
30003874 250 mg
17983585 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007882 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA604330500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22252-43-3
Molekylformel C8 H10 N2 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 214.24
Synonym 7-Aminodesacetoxycephalosporanic Acid, 7-ADCA, (6R,7R)-7-Amino-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, Cefadroxil Monohydrate Imp. B (EP), Cefradine Imp. A (EP), Cefalexin Monohydrate Imp. B (EP)
IUPAC-namn (6R,7R)-7-amino-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
LEDER CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](N)C2=O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Aminodesacetoxycephalosporanic Acid
Analyt- eller komponentnamn 7-Aminodesacetoxycephalosporanic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-3-2-14-7-4(9)6(11)10(7)5(3)8(12)13/h4,7H,2,9H2,1H3,(H,12,13)/t4-,7-/m1/s1
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 214.0412
Procent renhet >95%