Läs mer
7-Aminoheptansyra, 98 %
Produktkod. 11491780
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491780 1 g 1g
15453707 250 mg 250mg
11401790 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491780 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27519.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 929-17-9 | C7H15NO2 | 145,202 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 929-17-9
Molekylformel C7H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 145.202
MDL-nummer MFCD00008242
InChI-nyckel XDOLZJYETYVRKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-aminoenanthic acid, heptanoic acid, 7-amino, omega-aminoenantic acid, aminoenanthic acid, amino-enanthylic acid, 7-amino-heptanoic acid, 7-aminohepentanoic acid, omega-aminoheptanoic acid, unii-b10hjx2t48, kyselina 7-aminoenanthova czech
PubChem CID 13580
IUPAC-namn 7-aminoheptansyra
LEDER C(CCCN)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Aminoheptanoic acid
Smältpunkt 194 °C till 196 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 906887
Formel vikt 145.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.