Läs mer
7-Aminoheptanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Aminoheptanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 29840-65-1 |
| Molekylformel | C9 H19 N O2 . Cl H |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ethyl 7-Aminoheptanoate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8-10;/h2-8,10H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CCOC(=O)CCCCCCN |
| IUPAC-namn | ethyl 7-aminoheptanoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.71 |
| Formel vikt | 209.1183 |