missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Aminonitrazepam, Mikromol™
Beskrivning
7-Aminonitrazepam
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Aminonitrazepam |
| CAS | 2-3-4928 |
| Analyt- eller komponentnamn | 7-Aminonitrazepam |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H13 N3 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 7-Aminonitrazepam |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13N3O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,16H2,(H,18,19) |
| LEDER | Nc1ccc2NC(=O)CN=C(c3ccccc3)c2c1 |
| IUPAC-namn | 7-amino-5-phenyl-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?