Läs mer
7-aminotieno[2,3-b]pyrazin-6-karboxylsyra,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10387354
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10387354 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10641654 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10387354 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07475CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 56881-31-3
Molekylformel C7H5N3O2S
Molekylvikt (g/mol) 195.196
MDL-nummer MFCD08271964
InChI-nyckel UJUCBOIXAMPUQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid, 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylicacid, 7-aminothiopheno 3,2-b pyrazine-6-carboxylic acid, thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylicacid, 7-amino, 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid mb41-1
PubChem CID 12225712
IUPAC-namn 7-aminotieno[2,3-b]pyrazin-6-karboxylsyra
LEDER C1=CN=C2C(=N1)C(=C(S2)C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Aminothieno[2, 3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 195.2
Procent renhet 90%