Läs mer
(7-aza-lH-bensotriazol-1-yloxi)tri(1-pyrrolidinyl)fosfoniumhexafluorfosfat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15485265
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15485265 1 g 1g
15495265 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15485265 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54378.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 156311-83-0 | C17H27F6N7OP2 | 521.39 g/mol
(7-Aza-1H-bensotriazol-1-yloxi)tri(1-pyrrolidinyl)fosfoniumhexafluorfosfat används som reagens för syntes av cykliska RGC-pentapeptider för funktionalisering genom klickkemi, fluorescerande glukosbiosonder och ReactIR™ flödescell. Det används också som reagens för disulfidbindningsteknik, heteroaryletersyntes och optimering av konformationsbegränsningar på icke-fosforylerade cykliska peptidantagonister i Grb2-SH2-domänen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(7-Aza-1H-bensotriazol-1-yloxi)tri(1-pyrrolidinyl)fosfoniumhexafluorfosfat används som reagens för syntes av cykliska RGC-pentapeptider för funktionalisering genom klickkemi, fluorescerande glukosbiosonder och ReactIR™ flödescell. Det används också som reagens för disulfidbindningsteknik, heteroaryletersyntes och optimering av konformationsbegränsningar på icke-fosforylerade cykliska peptidantagonister i Grb2-SH2-domänen.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 156311-83-0
Molekylformel C17H27F6N7OP2
Molekylvikt (g/mol) 521.39
MDL-nummer MFCD03703417
InChI-nyckel CBZAHNDHLWAZQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyaop, 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 3-hydroxy-3h-1,2,3-triazolo 4,5-b pyridinato-o tri-1-pyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, pyaop reagent, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxy-tris-pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, pubchem12746, ksc491e1h
PubChem CID 11038641
IUPAC-namn tripyrrolidin-1-yl(triazolo[4,5-b]pyridin-3-yloxi)fosfanium;hexafluorfosfat
LEDER F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](ON1N=NC2=CC=CN=C12)(N1CCCC1)N1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate
Smältpunkt 163°C to 168°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 521.38
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.