Läs mer
7-Aza-1H-bensotriazol-1-yloxitris(dimetylamino)fosfoniumhexafluorfosfat, 98+%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate |
| Smältpunkt | ∽180 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 443.27 |
| Procent renhet | ≥98% |