Läs mer
7-Aza-1H-bensotriazol-1-yloxitris(dimetylamino)fosfoniumhexafluorfosfat, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11362469
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11362469 5 g 5g
11352469 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362469 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26609.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 156311-85-2
Molekylformel C11H21F6N7OP2
Molekylvikt (g/mol) 443.275
MDL-nummer MFCD09263289
InChI-nyckel RQBNNDQCKMIUQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl oxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate v, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosph, 7-aza-1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, acmc-20alxg, tris dimethylamino 3h-1,2,3-triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy phosphonium hexafluorophosphate, ksc173q2f, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethyamino phosphonium hexafluorosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 7-aza-1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 98+%
PubChem CID 21894514
IUPAC-namn tris(dimetylamino)-(triazolo[4,5-b]pyridin-3-yloxi)fosfanium;hexafluorfosfat
LEDER CN(C)[P+](N(C)C)(N(C)C)ON1C2=C(C=CC=N2)N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)Phosphonium Hexafluorophosphate
Smältpunkt ∽180 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 443.27
Procent renhet ≥98%