missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Azagramine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Azagramine |
| CAS | 5654-92-2 |
| Molekylformel | C10 H13 N3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3/c1-13(2)7-8-6-12-10-9(8)4-3-5-11-10/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,11,12) |
| LEDER | CN(C)Cc1c[nH]c2ncccc12 |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.23 |
| Formel vikt | 175.1109 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?