Läs mer
7-Azaindazole, TRC
Produktkod. 30348149
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30348149 250 mg
1 options
Produktkod. 30348149 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA800260250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Azaindazole
CAS 271-73-8
Molekylformel C6H5N3
Kvantitet 250 mg
Synonym 1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine, 7-Aza-1H-indazole, Pyrazolo[3,4-b]pyridine
InChI formel InChI=1S/C6H5N3/c1-2-5-4-8-9-6(5)7-3-1/h1-4H,(H,7,8,9)
LEDER c1cnc2[nH]ncc2c1
IUPAC-namn 1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin
Molekylvikt (g/mol) 119.12