Läs mer
7-azaindol-3-karboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15456298
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456298 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15456298 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59866.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 156270-06-3 | C8H6N2O2 | 162,148 g/mol
7-Azaindol-3-karboxylsyra är en reaktant för syntes av azaindolderivat som nya akrosinhämmare och för framställning av triazoler via regioselektiva heterocykliseringsreaktioner. Det är också en reaktant för syntes av azaindolylkarboxi-endo-tropanamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
7-Azaindol-3-karboxylsyra är en reaktant för syntes av azaindolderivat som nya akrosinhämmare och för framställning av triazoler via regioselektiva heterocykliseringsreaktioner. Det är också en reaktant för syntes av azai
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Azaindole-3-carboxylic acid
CAS 156270-06-3
Smältpunkt 205 °C till 209 °C
Molekylformel C8H6N2O2
MDL-nummer MFCD07778360
Kvantitet 1 g
Synonym 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-3-carboxylic acid, 7-azaindole-3-carboxylic acid, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-3-carboxylicacid, pubchem20644, acmc-209zs1, ksc173s3p, 7-azaindole-3-carboxylic ..., methyl 7-azaindole-3-carboxylic acid
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
InChI-nyckel KYBIRFFGAIFLPM-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC2=C(NC=C2C(=O)O)N=C1
IUPAC-namn lH-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 162.148
PubChem CID 10154191
Formel vikt 162.15
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.