Läs mer
7-azaindol-5-karbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15433897
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15433897 250 mg 250mg
11365085 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15433897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30237.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 517918-95-5 | C8H5N3 | 143.149 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 517918-95-5
Molekylformel C8H5N3
Molekylvikt (g/mol) 143.149
MDL-nummer MFCD06659684
InChI-nyckel DRAQIXNADYAISI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-5-carbonitrile, 5-cyano-7-azaindole, 7-azaindole-5-carbonitrile, 5-cyano-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-canyo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, pubchem16565, acmc-1avk2, ksc269e0f, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-5-carbonitrile 9ci
PubChem CID 11788355
IUPAC-namn lH-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-karbonitril
LEDER C1=CNC2=C1C=C(C=N2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Azaindole-5-carbonitrile
Smältpunkt 226°C to 230°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 143.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.