missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Benzothiazolecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Benzothiazolecarboxylic Acid |
| CAS | 677304-83-5 |
| Molekylformel | C8 H5 N O2 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,3-Benzothiazole-7-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5NO2S/c10-8(11)5-2-1-3-6-7(5)12-4-9-6/h1-4H,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)c1cccc2ncsc12 |
| IUPAC-namn | 1,3-benzothiazole-7-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.196 |
| Formel vikt | 179.0041 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?