Läs mer
7-Benzoylindolin-2-one (Amfenac Lactam), Mikromol™
Produktkod. 30052167
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30052167 25 mg
1 options
Produktkod. 30052167 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3533.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-Benzoylindolin-2-one (Amfenac Lactam)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Benzoyloxindole
CAS 51135-38-7
Analyt- eller komponentnamn 7-Benzoyloxindole
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H11 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 7-Benzoyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 7-Benzoyl-2-indolinone, 7-Benzoyloxindole
InChI formel InChI=1S/C15H11NO2/c17-13-9-11-7-4-8-12(14(11)16-13)15(18)10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H,16,17)
LEDER O=C(c1ccccc1)c2cccc3CC(=O)Nc23
IUPAC-namn 7-benzoyl-1,3-dihydroindol-2-one
Molekylvikt (g/mol) 237.25
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 237.079 g/mol