Läs mer
7-Bensyloxi-6-metoxi-4(3H)-kinazolinon, 96 %
Produktkod. 15457057
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15457057 1 g 1g
15418795 250 mg 250mg
15467057 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15457057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34131.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 179688-01-8 | C16H14N2O3 | 282,299 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 179688-01-8
Molekylformel C16H14N2O3
Molekylvikt (g/mol) 282.299
MDL-nummer MFCD04115119
InChI-nyckel ZCUFFSHMOAEEIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-benzyloxy-6-methoxyquinazolin-4 3h-one, 6-methoxy-7-benzyloxyquinazolin-4-one, 7-benzyloxy-6-methoxy-3h-quinazolin-4-one, 7-benzyloxy-6-methoxyquinazolin-4-ol, 7-benzyloxy-6-methoxyquinazolin-4 1h-one, 4 3h-quinazolinone, 6-methoxy-7-phenylmethoxy, 7-benzyloxy-6-methoxy-4 3h-quinazolinone, 4 1h-quinazolinone, 6-methoxy-7-phenylmethoxy
PubChem CID 10540849
IUPAC-namn 6-metoxi-7-fenylmetoxi-lH-kinazolin-4-on
LEDER COC1=C(C=C2C(=C1)C(=O)N=CN2)OCC3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Benzyloxy-6-methoxy-4(3H)-quinazolinone
Kvantitet 1 g
Formel vikt 284.31
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.