Läs mer
Alfa Aesar™ 7-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde, 97%
Produktkod. 15493827
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15493827 250 mg 250mg
11462140 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15493827 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H28777.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 92855-65-7
Molekylformel C16H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 251.285
MDL-nummer MFCD00055979
InChI-nyckel RNARWQXZOKWYHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-benzyloxyindole-3-carbaldehyde, 7-benzyloxy-3-formylindole, 7-benzyloxy-1h-indole-3-carbaldehyde, 7-benzyloxyindole-3-carboxaldehyde, pubchem14131, 7-phenylmethoxy indole-3-carbaldehyde, 7-benzyloxy-1h-indole-3-carboxaldehyde, 7-benzyloxindole-3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 7-phenylmethoxy
PubChem CID 260799
IUPAC-namn 7-phenylmethoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC3=C2NC=C3C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde
Smältpunkt 152°C to 159°C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 251.28
Procent renhet 97%