Läs mer
7-Benzyloxyquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Benzyloxyquinoline |
| CAS | 131802-60-3 |
| Molekylformel | C16 H13 N O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 7-(Phenylmethoxy)quinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13NO/c1-2-5-13(6-3-1)12-18-15-9-8-14-7-4-10-17-16(14)11-15/h1-11H,12H2 |
| LEDER | C(Oc1ccc2cccnc2c1)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 7-phenylmethoxyquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.28 |
| Formel vikt | 235.1 |