Läs mer
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin, 97 %
Produktkod. 11309929
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309929 1 g 1g
11319929 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11309929 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25712.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
CAS: 17680-55-6 | C9H10BrN | 212,09 g/mol
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17680-55-6
Molekylformel C9H10BrN
Molekylvikt (g/mol) 212.09
MDL-nummer MFCD06739047
InChI-nyckel OYODEQFZAJVROF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline, isoquinoline, 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydro, acmc-209uo4, 7-bromotetrahydroisoquinoline
PubChem CID 10729255
IUPAC-namn 7-brom-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin
LEDER C1CNCC2=C1C=CC(=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Smältpunkt 32°C to 35°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 212.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.