missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Bromo-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Bromo-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 208580-23-8 |
| Molekylformel | C14 H24 N2 O Si |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H24N2OSi/c1-12(9-13-7-6-8-15-10-13)16(2)14(17)11-18(3,4)5/h6-8,10,12H,9,11H2,1-5H3 |
| LEDER | CC(Cc1cccnc1)N(C)C(=O)C[Si](C)(C)C |
| IUPAC-namn | N-methyl-N-(1-pyridin-3-ylpropan-2-yl)-2-trimethylsilylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.439 |
| Formel vikt | 264.166 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?