Läs mer
7-brom-1-bensofuran, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10432400
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10432400 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10432400 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00313DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Bromo-1-benzofuran
CAS 133720-60-2
Analysprocentintervall 90%
Molekylformel C8H5BrO
MDL-nummer MFCD09056756
Kvantitet 1 g
Synonym 7-bromobenzofuran, 7-bromobenzo b furan, benzofuran, 7-bromo, benzofuran, bromo, 7-bromo-benzofuran, 7-bromo-1-benzo b furan, acmc-1c18b
InChI-nyckel GPZPQJITKRSVQJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER BrC1=C2OC=CC2=CC=C1
IUPAC-namn 7-brom-l-bensofuran
Molekylvikt (g/mol) 197.03
PubChem CID 113628
Formel vikt 197.03