Läs mer
7-Bromo-1-benzofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Bromo-1-benzofuran |
| CAS | 133720-60-2 |
| Molekylformel | C8H5BrO |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5BrO/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7/h1-5H |
| LEDER | Brc1cccc2ccoc12 |
| IUPAC-namn | 7-bromo-1-benzofuran |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.03 |
| Formel vikt | 195.9524 |