Läs mer
7-Bromo-1-chloroisoquinoline, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11359955
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359955 5 g 5g
11349955 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359955 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19946.06
Request Bulk or Custom Format
7-Bromo-1-klorisokinolin som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 7-Bromo-1-kloroisokinolin som en organisk kemisk syntesintermediär
.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 215453-51-3
Molekylformel C9H5BrClN
Molekylvikt (g/mol) 242.5
MDL-nummer MFCD04039320
InChI-nyckel UMSWWSIVPWVJOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-1-chloro-isoquinoline, 1-chloro-7-bromoisoquinoline, isoquinoline, 7-bromo-1-chloro, acmc-209y3w
PubChem CID 6502024
IUPAC-namn 7-brom-l-klorisokinolin
LEDER C1=CC(=CC2=C1C=CN=C2Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Bromo-1-chloroisoquinoline
Smältpunkt 122°C to 126°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 8404252
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 242.5
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.