Läs mer
7-Bromo-1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Bromo-1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 131993-96-9 |
| Molekylformel | C14H14BrNO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Ethyl 7-bromo-1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylate (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14BrNO3/c1-3-16-8-11(14(18)19-4-2)13(17)10-6-5-9(15)7-12(10)16/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | O=C(C1=CN(CC)C2=C(C=CC(Br)=C2)C1=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 7-bromo-1-ethyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.17 |
| Formel vikt | 323.02 |