Läs mer
7-Bromo-1-heptanol, 96 %
Produktkod. 15450968
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15450968 5 g 5g
15460968 250 mg 250mg
15440968 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15450968 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54762.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 10160-24-4 | C7H15BrO | 195,1 g/mol
7-brom-1-heptanol användes vid syntesen av (9Z,12E)-[1-13C]-oktadeka-9,12-diensyra och (9Z,12Z,15E)-[1-13C]-oktadeka-9,12,15-triensyra. Det kan användas för att framställa N-substituerade [(karboximetyl)fenoxi]etylbensoxazinoner som PPARγ agonister och antidiabetika (typ 2) medel. Det kan också användas för att framställa tiokroman- och kromanderivat som rena antiöstrogener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
7-brom-1-heptanol användes vid syntesen av (9Z,12E)-[1-13C]-oktadeka-9,12-diensyra och (9Z,12Z,15E)-[1-13C]-oktadeka-9,12,15-triensyra. Det kan användas för att framställa N-substituerade [(karboximetyl)fenoxi]etylbensoxazinoner som PPARγ agonister och antidiabetika (typ 2) medel. Det kan också användas för att framställa tiokroman- och kromanderivat som rena antiöstrogener.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10160-24-4
Molekylformel C7H15BrO
Molekylvikt (g/mol) 195.1
MDL-nummer MFCD00041708
InChI-nyckel MMXRRNUXCHUHOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-1-heptanol, 1-heptanol, 7-bromo, 7-bromoheptanol, 7-bromoheptane-1-ol
PubChem CID 66284
IUPAC-namn 7-bromheptan-1-ol
LEDER C(CCCO)CCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Bromo-1-heptanol
Densitet 1.269
Kokpunkt 111 °C till 112 °C (4 mmHg)
Flampunkt 113 °C (235 °F)
Linjär formel Br(CH2)7OH
Brytningsindex 1.482
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 195.1
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.