Läs mer
7-Bromo-1-heptene, 97%
Produktkod. 15451189
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15451189 100 g 100g
15431189 5 g 5g
15441189 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15451189 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64127.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4117-09-3 | C7H13Br | 177.09 g/mol
Det används i syntetisk kemi som ett alkyleringsmedel. Används även som reagens vid syntesen av (R)-(+)-Lasiodiplodin, en makrolid som uppvisar potent antileukemisk aktivitet mot humana tumörer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används i syntetisk kemi som ett alkyleringsmedel. Används även som reagens vid syntesen av (R)-(+)-Lasiodiplodin, en makrolid som uppvisar potent antileukemisk aktivitet mot humana tumörer.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4117-09-3
Molekylformel C7H13Br
Molekylvikt (g/mol) 177.09
MDL-nummer MFCD01631137
InChI-nyckel GNYDYUQVALBGGZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 7-bromhept-1-en
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Bromo-1-heptene
Färg Färglös till gul
Densitet 1.162 g/mL
Kokpunkt 27°C (1 mmHg)
Flampunkt 58°C (136°F)
Linjär formel Br(CH2)5CH=CH2
Brytningsindex 1.466
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1740861
Synonym 2-amino-1,3,5-triazine, amino-1,3,5-triazine, 2-amino-s-triazine, 1,3,5-triazine-2-ylamine, chembl89436, amino-s-triazine, s-triazine-2-amine, pubchem14498, 1,3,5 triazin-2-ylamine
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
LEDER BrCCCCCC=C
PubChem CID 20077
Formel vikt 177.08
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.