Läs mer
7-Bromo-1-hydroxyisoquinolin, 97 %
Produktkod. 11324775
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11324775 5 g 5g
11314775 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324775 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17800.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 223671-15-6 | C9H6BrNO | 224,057 g/mol
7-Bromo-1-hydroxiisokinolin fungerar som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används också för att framställa 1-amino-4-bromoisokinolin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
7-Bromo-1-hydroxiisokinolin fungerar som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används också för att framställa 1-amino-4-bromoisokinolin.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 223671-15-6
Molekylformel C9H6BrNO
Molekylvikt (g/mol) 224.057
MDL-nummer MFCD02093963
InChI-nyckel DSOKREQUHLPVFR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11276133
IUPAC-namn 7-brom-2H-isokinolin-1-on
LEDER C1=CC(=CC2=C1C=CNC2=O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Bromo-1-hydroxyisoquinoline
Smältpunkt 248 °C till 250 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 8405244
Synonym 7-bromoisoquinolin-1-ol, 7-bromo-1-hydroxyisoquinoline, 7-bromoisoquinolin-1 2h-one, 1 2h-isoquinolinone, 7-bromo, 1 2h-isoquinolinone,7-bromo, 7-bromo-1,2-dihydroisoquinolin-1-one, 7-bromoisoquinolone, 7-bromoisoquinolinone, 7-bromoisocarbostyril, 7-bromo-1-isoquinolinol
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 224.06
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.