Läs mer
7-brom-1-metyl-lH-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10434635
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10434635 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10722214 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10434635 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC66910DA
Kemiska identifierare
CAS 280752-68-3
Molekylformel C9H8BrN
Molekylvikt (g/mol) 210.07
MDL-nummer MFCD09879960
InChI-nyckel CALOMHQMSHLUJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-1-methyl-1h-indole, 1h-indole,7-bromo-1-methyl, 1h-indole, 7-bromo-1-methyl, 1-methyl-7-bromoindole, 1-methyl-7-bromo-1h-indole
PubChem CID 21950069
IUPAC-namn 7-brom-l-metylindol
LEDER CN1C=CC2=CC=CC(Br)=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Bromo-1-methyl-1H-indole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 210.07
Procent renhet 97%