Läs mer
7-brom-2,3-dihydrotieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10602865
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10602865 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10602865 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC58104DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde
CAS 852054-42-3
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C7H5BrO3S
MDL-nummer MFCD08690306
Kvantitet 1 g
Synonym 7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 7-bromo-2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro-7-bromothieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-carbaldehyde, 7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carbaldehyde, 7-bromo-2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carbaldehyde, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxaldehyde,7-bromo-2,3-dihydro
InChI-nyckel YEKBJVHBVICUOZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1COC2=C(SC(=C2O1)C=O)Br
IUPAC-namn 5-brom-2,3-dihydrotieno[3,4-b][1,4]dioxin-7-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 249.078
PubChem CID 11391008
Formel vikt 249.08
Procent renhet 97%