Läs mer
7-brom-2,3-dihydrotieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11376805
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11376805 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10255654 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11376805 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC58101CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 879896-63-6
Molekylformel C7H5BrO4S
Molekylvikt (g/mol) 265.077
MDL-nummer MFCD08690304
InChI-nyckel KIURUSHZGLZLSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 7-bromo-2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 7-bromo-2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carboxylic acid, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxylicacid, 7-bromo-2,3-dihydro
PubChem CID 18525889
IUPAC-namn 5-brom-2,3-dihydrotieno[3,4-b][1,4]dioxin-7-karboxylsyra
LEDER C1COC2=C(SC(=C2O1)C(=O)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 265.08
Procent renhet 97%