Läs mer
7-brom-2,3-dioxoindolin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10014982
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10014982 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10014982 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07293DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 20780-74-9
Molekylformel C8H4BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 226.029
MDL-nummer MFCD00774354
InChI-nyckel OCVKSIWBTJCXPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromoisatin, 7-bromoindoline-2,3-dione, 7-bromo-2,3-dioxoindoline, 1h-indole-2,3-dione, 7-bromo, 7-bromoindole-2,3-dione, 7-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-bromoindole-1h-2,3-dione, 7-bromo-2,3-indolinedione, 7-bromo isatin, 7-bromo-isatin
PubChem CID 2302353
IUPAC-namn 7-brom-lH-indol-2,3-dion
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC(=O)C2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Bromo-2, 3-dioxoindoline
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 226.03
Procent renhet 97%