missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Bromo-3,4,10,10a-tetrahydro-2H-pyrano[2,3-b]quinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Bromo-3,4,10,10a-tetrahydro-2H-pyrano[2,3-b]quinoline |
| CAS | 612494-86-7 |
| Molekylformel | C12H12BrNO |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 7-Bromo-3,4-dihydro-2H-pyrano[2,3-b]quinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12BrNO/c13-10-3-4-11-9(7-10)6-8-2-1-5-15-12(8)14-11/h3-4,6-7,9,11H,1-2,5H2 |
| LEDER | BrC1=CC2C=C3C(OCCC3)=NC2C=C1 |
| IUPAC-namn | 7-bromo-3,4,5a,9a-tetrahydro-2H-pyrano[2,3-b]quinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.14 |
| Formel vikt | 265.01 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?